Automatic colony counter, Scan® 300
Fournisseur: INTERSCIENCE
436300
INSC436300EA 0 EUR InStock
INSC436300
Automatic colony counter, Scan® 300
Compteurs de colonies
Automatic colony counter with a digital camera and high technology software.
  • Can be linked to a PC via a FireWire connection
  • Minimum size of colonies: 0,1 mm
  • Count all colonies in less than one second for a fast, accurate, and traceable reading of the result
Collapse All
Désignation Modèle Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Automatic colony counter 300 1 INSC436300
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité