High resolution colony counter, Scan® 1200
Fournisseur: INTERSCIENCE
437000
INSC437000EA 0 EUR InStock
INSC437000
High resolution colony counter, Scan® 1200
Compteurs de colonies
High resolution colony counter that can be linked to a PC via a FireWire connection.
  • Minimum size of colonies is 0,05 mm
  • Detects up to seven colours on the same Petri dish
  • Measurement of the inhibition zone
Can count colonies in less than one second for a fast, accurate, and traceable reading of the result.
Collapse All
Désignation Modèle Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
High resolution colony counter 1200 1 INSC437000
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité