Compteur de colonies ultra-haute définition, Scan® 4000
Fournisseur: INTERSCIENCE
438000
INSC438000EA 0 EUR InStock
INSC438000
Compteur de colonies ultra-haute définition, Scan® 4000
Compteurs de colonies
Le Scan 4000 est un compteur de colonies automatique ultra-haute définition et un lecteur de zones d'inhibition pour une lecture couleur haute résolution des colonies et des zones d'inhibition. Adapté à toutes les tailles de boîte de Petri et à tous les milieux, son système d'éclairage indirect assure un grand confort à l'utilisateur, ainsi qu'une précision et une reproductibilité élevées.
  • La taille minimale de la colonie est de 0,05 mm
  • Logiciel disponible en anglais, français, espagnol, japonais, chinois et russe
  • Séparation automatique des colonies confluentes, création de zones d'exclusion polygonales
  • Détection automatique personnalisable des disques de papier (toutes marques simultanément), puits et péni-cylindres (acier, plastique)
La mesure de la zone d'inhibition est automatique avec le contrôle manuel. Le nombre maximum d'antibiotiques est de 16 antibiotiques sur une boîte carrée de 120 mm. Temps de lecture: mesure de 16 zones d'inhibition entre 2 et 4 secondes maximum.
Résultats et traçabilité: image, numéro d'échantillon et nom de l'antibiotique, nom de la bactérie, Ø de lecture, résultat avec catégorie SIR par code couleur (sensible : intermédiaire : résistant), Ø critique mini et maxi, commentaires et date/heure.
Certifications: CFR 21 partie 11, EUCAST, CA-SFM, ISO 7218, ISO 4887-2, et ISO 15189.
Information de livraison: Fourni avec logiciel sur CD-ROM, câbles de connexion, trois plaques de validation, un manuel d'utilisation, des recommandations IQ/OQ/PQ et un guide d'utilisation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité