4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside
Fournisseur: Thermo Scientific
J34131.03
J34131.03EA 593 EUR InStock
J34131.03
4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside
4-Nitrophenyl-alpha-L-fucopyranoside
Formule: C₁₂H₁₅NO₇
MW: 285,25 g/mol
Point de fusion: 194…198 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063697
Numéro CAS: 10231-84-2
EINECS: 233-553-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification (FTIR) Conforms
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité