(-)-Gallocatechin
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2S,3R)-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)chromane-3,5,7-triol
J60731.MA
J60731.MAEA 533 EUR InStock
J60731.MA
(-)-Gallocatechin
(-)-Gallocatechin
CAS No.: 3371-27-5 Molecular Formula: C15H14O7 Formula Weight: 306.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD01632616
Applications: Polyphenolic compound from green tea. Possesses free-radical scavenging ability
Formule: C₁₅H₁₄O₇
MW: 306,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD01632616
Numéro CAS: 3371-27-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité