Vinpocetine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (41S,13aS)-Ethyl 13a-ethyl-2,3,41,5,6,13a-hexahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate
J61000.MC
J61000.MCEA 425 EUR InStock
J61000.MC
Vinpocetine 98%
Vinpocetine
Purity: 98% CAS No.: 42971-09-5 Molecular Formula: C22H26N2O2 Formula Weight: 350.46 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 147-149° MDL No.: MFCD00211233
Applications: Specific calcium-calmodulin-dependent phosphodiesterase inhibitor
Formule: C₂₂H₂₆N₂O₂
MW: 350,46 g/mol
Point de fusion: 147…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211233
Numéro CAS: 42971-09-5
EINECS: 256-028-0
Merck Index: 14,9991
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité