Dobutamine hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Dihydroxy-N-[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]-beta-phenethylamine Hydrochloride
J61333.03
J61333.03EA 303 EUR InStock
J61333.03
Dobutamine hydrochloride
Dobutamine hydrochloride
CAS No.: 49745-95-1 Molecular Formula: C18H23NO3.HCl Formula Weight: 337.85 Physical Form: Powder Appearance: Off-white to white Melting Point: 184-186° Solubility: Soluble in water or ethanol with warming. Also soluble in methanol MDL No.: MFCD00153795
Applications: A beta-1 adrenoceptor agonist with weak beta-2 adrenoceptor activity and some action at the alpha-1 adrenoceptor
Formule: C₁₈H₂₃NO₃
MW: 337,84 g/mol
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153795
Numéro CAS: 49745-95-1
EINECS: 256-464-1
Merck Index: 14,3395
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité