N''-Hydroxyguanidine acetate
Fournisseur: Thermo Scientific
J61354.MF
J61354.MFEA 253 EUR InStock
J61354.MF
N''-Hydroxyguanidine acetate
N''-Hydroxyguanidine acetate
CAS No.: 6345-29-5 Molecular Formula: CH5N3O.0.5H2SO4 Formula Weight: 124.11 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Crystals Appearance: White Melting Point: 132-134° dec. MDL No.: MFCD00042033
Applications: Reacts with nitric oxide forming an adduct which is a potent and stable vasodilator
Formule: C₃H₉N₃O₃
Point de fusion: 132…134 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD22123289
Numéro CAS: 6345-29-5
EINECS: 228-749-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité