Réactif de Schiff
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J62171.AP
J62171.APEA 123 EUR InStock
J62171.AP
Réactif de Schiff
Réactif de Schiff
Used for detection of glycoproteins in polyacrylamide gels.
Intended for use in Sigma Periodic Acid Staining Procedure, 395. Kit is intended for use with blood, bone marrow, tissue touch preparations or routine tissue sections. It is used for staining glycoproteins in polyacrylamide gels. Schiff's reagent is also sometimes used to dye organic tissues. It is been widely used for detection of a certain functional group in chemical solutions.
Used for detection of glycoproteins in polyacrylamide gels
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité