Polyethylene glycol-lithium acetate solution
Fournisseur: Thermo Scientific
J62213.AK
J62213.AKEA 58.8 EUR InStock
J62213.AK
Polyethylene glycol-lithium acetate solution
Polyethylene glycol-lithium acetate
Common solution for protein and DNA isolation from yeast
Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Colourless
Common solution for protein and DNA isolation from yeast
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité