6-Chloro-9-(β-D-ribofuranosyl)-9H-purin-2-amine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 6-Chloroguanineriboside, (2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 2-Amino-6-chloro-9-(beta-D-ribofuranosyl)purine
J64468.03
J64468.03EA 82.9 EUR InStock
J64468.03
6-Chloro-9-(β-D-ribofuranosyl)-9H-purin-2-amine 95%
2-Amino-6-chloropurine riboside
Purity: 95% CAS No.: 2004-07-1 Molecular Formula: C10H12ClN5O4 Formula Weight: 301.69 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 165-167° MDL No.: MFCD00005735
Formule: C₁₀H₁₂ClN₅O₄
MW: 301,69 g/mol
Point de fusion: 165…167 °C
Numéro MDL: MFCD00005735
Numéro CAS: 2004-07-1
EINECS: 217-905-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité