L-Leucine(4-methyl-7-coumarinylamide), hydraté
Fournisseur: Thermo Scientific
J64951.MD
J64951.MDEA 587 EUR InStock
J64951.MD
L-Leucine(4-methyl-7-coumarinylamide), hydraté
L-Leucine(4-methyl-7-coumarinylamide)
CAS No.: 66447-31-2 Molecular Formula: C16H20N2O3.xH2O Formula Weight: 288.37 (anhy) Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow MDL No.: MFCD04966490
Applications: A sensitive fluorogenic substrate for leucine aminopeptidase and aminopeptidase M
Formule: C₁₆H₂₀N₂O₃·xH₂O
MW: 288,347 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04966490
Numéro CAS: 66447-31-2
EINECS: 266-363-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité