SANT-1
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-(4-Benzylpiperazin-1-yl)-1-(3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanimine
J65294.MA
J65294.MAEA 176 EUR InStock
J65294.MA
SANT-1
SANT-1
Potent, cell-permeable inhibitor of Sonic hedgehog (Shh) signaling; high affinity antagonist of smoothened activity.
  • Moisture and Light Sensitive
Pale yellow Solid
Soluble in DMSO with warming
Formule: C₂₃H₂₇N₅
MW: 373,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01827306
Numéro CAS: 304909-07-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité