N6-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-O-methyladenosine-3'-(2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidite) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J65669.03
J65669.03EA 69.1 EUR InStock
J65669.03
N6-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-O-methyladenosine-3'-(2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidite) 98%
N6-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-O-methyladenosine-3'-(2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidite)
Purity: 98% Molecular Formula: C48H54N7O8P Formula Weight: 887.96 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00792622
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité