IPA-3
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: p21-Activated Kinase Inhibitor III, 1,1'-Disulphanediylbis(naphthalen-2-ol), 1,​1'-​dithiobis-​2-​naphthalenol
J65848.MA
J65848.MAEA 202 EUR InStock
J65848.MA
IPA-3
IPA-3
p21-Activated Kinase Inhibitor III, also known as IPA-3, is an allosteric inhibitor of p21 activated kinase (Pak1). It binds to the autoinhibitory domain of Pak1, and has been implicated in tumorigenesis and metastasis.
  • Allosteric inhibitor of p21 (PAK1)
  • Implicated in tumorigenesis and metastasis
  • Soluble in DMSO or ethanol.
  • Insoluble in water
Yellow
Soluble in DMSO or ethanol. Insoluble in water.
Formule: C₂₀H₁₄O₂S₂
MW: 350,45 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00388917
Numéro CAS: 42521-82-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité