Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sucrose diacetate hexaisobutyrate

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: SAIB

J66195.30
J66195.30EA 84.2 EUR InStock
J66195.30
Sucrose diacetate hexaisobutyrate
Sucrose diacetate hexaisobutyrate


Formule: C₄₀H₆₂O₁₉
MW: 846,91 g/mol
Point d'ébullition: 288 °C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1.146
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041859
Numéro CAS: 27216-37-1
EINECS: 204-771-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité