Heat resistant gloves, PBI®
Fournisseur: JUTEC
H111B140-PBI H111B130-PBI
JUTEH111B140-PBIEA 216 EUR InStock
JUTEH111B140-PBI JUTEH111B130-PBI
Heat resistant gloves, PBI®
Gants
These mittens made of PBI® fabric provide protection against contact heat up to 800 °C.
  • Cut and abrasion resistant
  • Special insulation
  • Universal size fits all
Ideal for use in foundries and in the metal industry.
Certifications: EN 388, EN 407; Cat. III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité