Barreaux d'agitateurs magnétiques, avec anneau de support
Fournisseur: KARTELL
788 787 793 797 799 794 786 0078900
KART788EA 85.3 EUR InStock
KART788 KART787 KART793 KART797 KART799 KART794 KART786 KART0078900
Barreaux d'agitateurs magnétiques, avec anneau de support
Agitateurs Barreaux magnétiques
PTFE coated suitable for use in containers with irregular bottom.
  • Angled surfaces create high turbulence even at low speed
  • Pivot ring reduces the contact surface and fosters optimal stir bar positioning
  • Suitable for foodstuff
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité