9-Hydroxyfluorene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 9-Fluorenol, Fluoren-9-ol
L01917.14
L01917.14EA 58.9 EUR InStock
L01917.14
9-Hydroxyfluorene ≥98%
9-Hydroxyfluorene
Purity: 98+% CAS No.: 1689-64-1 Molecular Formula: C13H10O Formula Weight: 182.22 Melting Point: 155-157° Beilstein Reference: 1869799
Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…157 °C
Densité: 1.151 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001135
Numéro CAS: 1689-64-1
EINECS: 216-879-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité