Hexaphényldisilane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,1,2,2,2-Hexaphenyldisilane
L04928.03
L04928.03EA 42.8 EUR InStock
L04928.03
Hexaphényldisilane ≥98%
Hexaphényldisilane
Purity: 98% CAS No.: 1450-23-3 Molecular Formula: (C6H5)3SiSi(C6H5)3 Formula Weight: 518.81 Melting Point: 368-370° Beilstein Reference: 2024230
Formule: C₃₆H₃₀Si₂
MW: 518,81 g/mol
Point de fusion: 368…370 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039558
Numéro CAS: 1450-23-3
EINECS: 215-913-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité