2-Nonyne-1-ol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
L06380.06 L06380.14
L06380.06EA 108 EUR InStock
L06380.06 L06380.14
2-Nonyne-1-ol 96%
2-Nonyne-1-ol
Purity: 96% CAS No.: 5921-73-3 Molecular Formula: CH3(CH2)5C≡CCH2OH Formula Weight: 140.23 Refractive Index: 1.4560 Boiling Point: 109-111°/11mm MDL No.: MFCD00041566
Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Point d'ébullition: 109…111 °C (11 mmHg)
Densité: 0.873
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041566
Numéro CAS: 5921-73-3
EINECS: 227-646-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité