Ethyl-2,6-dimethylbenzoate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 2,6-dimethylbenzoate
L07381.06
L07381.06EA 202 EUR InStock
L07381.06
Ethyl-2,6-dimethylbenzoate ≥98%
Ethyl-2,6-dimethylbenzoate
Purity: 98% CAS No.: 36596-67-5 Molecular Formula: C11H14O2 Formula Weight: 178.23 Refractive Index: 1.4980 Boiling Point: 78-80°/0.9mm MDL No.: MFCD00051785
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C (0.9 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051785
Numéro CAS: 36596-67-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité