1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacétone ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoroacetone, 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoropropan-2-one
L10826.06
L10826.06EA 88.5 EUR InStock
L10826.06
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacétone ≥95%
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacétone
Purity: 95% CAS No.: 431-67-4 Molecular Formula: C3HBr2F3O Formula Weight: 269.85 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4305 Odour: Pungent Boiling Point: 111-113° Beilstein Reference: 636645 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041362
Formule: Br₂HCC(O)CF₃
MW: 269,84 g/mol
Point d'ébullition: 111…113 °C
Densité: 2.188 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041362
Numéro CAS: 431-67-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité