Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amberlite® IR-120 (H) résine échangeuse d'anions

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L14285.30
L14285.30EA 52.6 EUR InStock
L14285.30
Amberlite® IR-120 (H) résine échangeuse d'anions
Amberlite® IR-120 (H)
CAS No.: 78922-04-0 MDL No.: MFCD00132707


Densité: 1.28
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132707
Numéro CAS: 78922-04-0
Merck Index: 14,382
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité