Thiophène-3-éthanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Thiophen-3-ethanol, 2-(Thiophen-3-yl)ethanol, 2-(3-Thienyl)ethanol
L15138.06
L15138.06EA 94.8 EUR InStock
L15138.06
Thiophène-3-éthanol ≥98%
Thiophène-3-éthanol
Purity: 98% CAS No.: 13781-67-4 Molecular Formula: C6H8OS Formula Weight: 128.19 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5530 Boiling Point: 110-111°/14mm Beilstein Reference: 107080 MDL No.: MFCD00009766
Formule: C₆H₈OS
MW: 128,19 g/mol
Point d'ébullition: 110…111 °C (14 mmHg)
Densité: 1.159
Point d'éclair: 92 °C (197 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009766
Numéro CAS: 13781-67-4
EINECS: 237-434-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité