3-Furaldehyde diethyl acetal 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L15519.06
L15519.06EA 64.6 EUR InStock
L15519.06
3-Furaldehyde diethyl acetal 98%
3-Furaldehyde diethyl acetal
Purity: 98% CAS No.: 216144-29-5 Molecular Formula: C9H14O3 Formula Weight: 170.21 Refractive Index: 1.4440 MDL No.: MFCD01318151
Formule: C₉H₁₄O₃
MW: 170,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318151
Numéro CAS: 216144-29-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité