Alcool 4-bromo-2-fluorobenzylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-fluorobenzyl Alcohol, (4-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
L18679.06
L18679.06EA 65.7 EUR InStock
L18679.06
Alcool 4-bromo-2-fluorobenzylique ≥97%
Alcool 4-bromo-2-fluorobenzylique
Purity: 97% CAS No.: 188582-62-9 Molecular Formula: C7H6BrFO Formula Weight: 205.03 Melting Point: 31-33° Beilstein Reference: 7757667
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Point de fusion: 31…33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143265
Numéro CAS: 188582-62-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité