Crates, stackable
Fournisseur: LAMAPLAST
1912 1911
LAMA1912EA 46.2 EUR InStock
LAMA1912 LAMA1911
Crates, stackable
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
HDPE, white.
  • Temperature resistance : −40 to 80 °C
  • Washing 120 °C for food
  • Closed handle
The stackable crates with closed bottom and walls are ideal for food use.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité