NANOCOLOR NanOx Metal ractifs solides pour la mineralisation oxydative d'echantillons de metaux lourds et du phosphore totale dans un four micro-ondes ou un bloc chauffant UN 3316 Trousse chimique 9 II 0,030 kg ADR/GGVSEB M11 (E) ADR 3.3.1/251: LQ 1 * 1 KIT
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
NANOCOLOR NanOx Metal ractifs solides pour la mineralisation oxydative d'echantillons de metaux lourds et du phosphore totale dans un four micro-ondes ou un bloc chauffant UN 3316 Trousse chimique 9 II 0,030 kg ADR/GGVSEB M11 (E) ADR 3.3.1/251: LQ 1 * 1 KIT
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
NANOCOLOR NanOx Metal réactifs solides pour la mineralisation oxydative d'echantillons de metaux lourds et du phosphore totale dans un four à micro-ondes ou un bloc chauffant UN 3316 Trousse chimique 9 II 0,030 kg ADR/GGVSEB M11 (E) ADR 3.3.1/251: LQ 1 * 1 KIT MANA918978 1 * 1 KIT
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou