Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Isothiocyanatobenzoate de méthyle

Fournisseur: Thermo Scientific

SB01695EA
MAYBSB01695EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01695EA
2-Isothiocyanatobenzoate de méthyle
2-Isothiocyanatobenzoate de méthyle


Formule: C₉H₇NO₂S
MW: 193,23 g/mol
Point d'ébullition: 104 °C (1013 hPa)
Densité: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041062
Numéro CAS: 16024-82-1
EINECS: 240-164-2
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité