Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-1,2-difluorobenzène

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3,4-Difluorochlorobenzene

SB01824EA
MAYBSB01824EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01824EA
4-Chloro-1,2-difluorobenzène
4-Chloro-1,2-difluorobenzène


Formule: C₆H₃ClF₂
MW: 148,54 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C (1013 hPa)
Densité: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042572
Numéro CAS: 696-02-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité