Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Bromo-3-(trifluorométhoxy)toluène

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: m-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene, 3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide

SB01883DA
MAYBSB01883DAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01883DA
α-Bromo-3-(trifluorométhoxy)toluène
α-Bromo-3-(trifluorométhoxy)toluène


Formule: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,03 g/mol
Point d'ébullition: 178…180 °C (1013 hPa)
Densité: 1.572 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061271
Numéro CAS: 159689-88-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité