1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
Fournisseur: Thermo Scientific
SPB06834DA
MAYBSPB06834DAEA 0 EUR InStock
MAYBSPB06834DA
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
Formule: C₉H₁₁Cl₂N₃
MW: 232,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221400
Numéro CAS: 175277-80-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité