DIN adapters for electrodes
Fournisseur: Mettler - Toledo
30403890 30499900
METT30403890EA 29.5 EUR InStock
METT30403890 METT30499900
DIN adapters for electrodes
Câbles
These adapters will allow the LE electrodes with BNC to connect to meters with DIN.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité