Vacuum pump, EZ-Stream
Fournisseur: Merck
EZSTREAM1
MILFEZSTREAM1EA 2610 EUR InStock
MILFEZSTREAM1
Vacuum pump, EZ-Stream
Pompe Pompes à vide
This laboratory filtration pump is ideal to transfer filtered liquids directly to waste.
  • Flow rate: 3,8 to 4,0 L/min
Used to transfer beer, dairy, bottled water, food and beverage, pharmaceutical products analysis, soft drink, cider, sport drink and wine.
Information de livraison: Includes pump, multilingual user guide and power supply.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité