SPECTRAMAX MINI AFL SYSTEM AVEC SOFTMAX PRO qui comprend les modes Absorbance et Fluorescence. Source lumineuse de lampe flash au x non. Gamme de longueur donde de fluorescence 250-850 nm. Un cube de filtre standard inclus (FL-465, FL535 ou FL-595) 1 * 1 Pce
Fournisseur: Molecular Devices
SPECTRAMAX MINI AFL SYSTEM AVEC SOFTMAX PRO qui comprend les modes Absorbance et Fluorescence. Source lumineuse de lampe flash au x non. Gamme de longueur donde de fluorescence 250-850 nm. Un cube de filtre standard inclus (FL-465, FL535 ou FL-595) 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
SPECTRAMAX MINI AFL SYSTEM AVEC SOFTMAX PRO qui comprend les modes Absorbance et Fluorescence. Source lumineuse de lampe flash au xé non. Gamme de longueur d’onde de fluorescence 250-850 nm. Un cube de filtre standard inclus (FL-465, FL535 ou FL-595) 1 * 1 Pce MLDVSMAXMINIAFACA3 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou