2-Furylmethanethiol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Furanmethanethiol, 2-Furanmethanthiol, 2-Furylmethanethiol
15974779-100G
MOLE15974779-100GEA 0 EUR InStock
MOLE15974779-100G
2-Furylmethanethiol
2-Furylmethanethiol
Formule: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Densité: 1,1339 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 51 °C
Numéro MDL: MFCD00003254
Numéro CAS: 98-02-2
EINECS: 202-628-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité