Acide (1R)-(-)-2-oxobornane-10-sulfonique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: L(-)-Camphor-10-sulphonic acid, (1R)-(-)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, ((1R,4S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (-)-CSA
15982169-100G
MOLE15982169-100GEA 0 EUR InStock
MOLE15982169-100G
Acide (1R)-(-)-2-oxobornane-10-sulfonique
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid
Formule: C₁₀H₁₆O₄S
MW: 232,3 g/mol
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 193…196 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150753
Numéro CAS: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité