(4-Chlorophényl)acétonitrile
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Chlorobenzyl cyanide
16706246-500G
MOLE16706246-500GEA 0 EUR InStock
MOLE16706246-500G
(4-Chlorophényl)acétonitrile
(4-Chlorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30.5 °C
Densité: 1.1968 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001918
Numéro CAS: 140-53-4
EINECS: 205-418-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité