Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thiosemicarbazide

Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: 3-Thiosemicarbazide

20757243-100G
MOLE20757243-100GEA 0 EUR InStock
MOLE20757243-100G
Thiosemicarbazide
Thiosemicarbazide


Formule: CH₅N₃S
MW: 91,14 g/mol
Point de fusion: 178…180 °C
Numéro MDL: MFCD00007620
Numéro CAS: 79-19-6
EINECS: 201-184-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09499
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité