5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5-(p-Tolyl)-1H-tetrazole
21248002-100G
MOLE21248002-100GEA 0 EUR InStock
MOLE21248002-100G
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Formule: C₈H₈N₄
MW: 160,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318164
Numéro CAS: 24994-04-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité