Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Diméthylindole

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2,5-Dimethyl-1H-indole

22095440-1G
MOLE22095440-1GEA 0 EUR InStock
MOLE22095440-1G
2,5-Diméthylindole
2,5-Diméthylindole


Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116 °C
Densité: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005621
Numéro CAS: 1196-79-8
EINECS: 214-816-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité