Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Aminobenzènethiol

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 4-Aminobenzenethiol, 4-Aminophenyl mercaptan, 4-Mercaptoaniline

22373346-25G
MOLE22373346-25GEA 0 EUR InStock
MOLE22373346-25G
4-Aminobenzènethiol
4-Aminobenzènethiol


Formule: C₆H₇NS
MW: 125,19 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007880
Numéro CAS: 1193-02-8
EINECS: 214-763-4
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité