(±)-2-Nonanol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (±)-Heptyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy nonane, (±)-Methyl heptyl carbinol
25104481-100G
MOLE25104481-100GEA 0 EUR InStock
MOLE25104481-100G
(±)-2-Nonanol
(±)-2-Nonanol
Formule: C₉H₂₀O
MW: 144,26 g/mol
Point d'ébullition: 193 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0.831 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004593
Numéro CAS: 628-99-9
EINECS: 211-065-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité