2-Nitrophénol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: o-Nitrophenol
28453765-1KG
MOLE28453765-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE28453765-1KG
2-Nitrophénol
2-Nitrophénol
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point d'ébullition: 214.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 43…45 °C
Densité: 1.599 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011688
Numéro CAS: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
ONU: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06717
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité