Acide 3-aminobenzoïque
Fournisseur: Molekula
33129675-500G
MOLE33129675-500GEA 0 EUR InStock
MOLE33129675-500G
Acide 3-aminobenzoïque
3-Aminobenzoic acid
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 174 °C
Densité: 1.5105 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007795
Numéro CAS: 99-05-8
EINECS: 202-724-4
Merck Index: 13,00420
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité