Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Crotonate de méthyle

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Methyl trans-2-butenoate, 2-Butenoic acid methyl ester, trans-Methyl crotonate, trans-Crotonic acid methyl ester, Crotonic acid methyl ester, trans-2-Butenoic acid methyl ester

35484610-500G
MOLE35484610-500GEA 0 EUR InStock
MOLE35484610-500G
Crotonate de méthyle
Crotonate de méthyle


Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009287
Numéro CAS: 623-43-8
EINECS: 210-793-7
ONU: 3272
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02625
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité