Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-p-toluidine

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-2-fluorotoluene

40082110-25G
MOLE40082110-25GEA 0 EUR InStock
MOLE40082110-25G
3-Fluoro-p-toluidine
3-Fluoro-p-toluidine


Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 37 °C
Densité: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007762
Numéro CAS: 452-77-7
EINECS: 207-212-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité