Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylic acid Ethyl Ester, 5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-Amino-4-carbethoxy-1-phenylpyrazole, Ethyl 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylate, Ethyl 5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
43889017-5G
MOLE43889017-5GEA 0 EUR InStock
MOLE43889017-5G
Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 231,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020731
Numéro CAS: 16078-71-0
EINECS: 240-224-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité