D-(-)-Luciferin
Fournisseur: Molekula
Synonyms: D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
45944318-25MG
MOLE45944318-25MGEA 0 EUR InStock
MOLE45944318-25MG
D-(-)-Luciferin
D-(-)-Luciferin
Formule: C₁₁H₈N₂O₃S₂
MW: 280,3228 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042929
Numéro CAS: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité